Plomb (IV) fluorure ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Lead tetrafluoride
13070.04
13070.04EA 124 EUR InStock
13070.04
Plomb (IV) fluorure ≥99%
Plomb (IV) fluorure
Purity: 99% CAS No.: 7783-59-7 Molecular Formula: PbF4 Formula Weight: 283.18 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 2291 MDL No.: MFCD00016278
Formule: F₄Pb
MW: 283,19 g/mol
Point de fusion: 600 °C
Densité: 6.7 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016278
Numéro CAS: 7783-59-7
EINECS: 232-012-9
ONU: 2291
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05448
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité