Séléniure d'aluminium ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13132.03
13132.03EA 100 EUR InStock
13132.03
Séléniure d'aluminium ≥99% (base métaux)
Aluminium selenide
Purity: 99% CAS No.: 1302-82-5 Molecular Formula: Al2Se3 Formula Weight: 290.84 Physical Form: 6.5mm & Down Pieces Density: 3.437 Appearance: Pale brown Odour: Odourless Solubility: Decomposes to Al203 and SeO2 in water Merck Reference: 14,361 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00014158
Formule: Al₂Se₃
Point de fusion: 960 °C
Densité: 3.437
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014158
Numéro CAS: 1302-82-5
EINECS: 215-110-6
ONU: 3283
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,361
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité