Trisulfate de dipraséodyme octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13180.14
13180.14EA 74.3 EUR InStock
13180.14
Trisulfate de dipraséodyme octahydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Trisulfate de dipraséodyme octahydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 13510-41-3 Molecular Formula: Pr2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 714.12 (570.00anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless Merck Reference: 14,7712 MDL No.: MFCD00149832
Formule: O₁₂Pr₂S₃·8H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149832
Numéro CAS: 13510-41-3
EINECS: 233-622-8
Merck Index: 14,7712
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité