Lanthanum(III) oxalate decahydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13196.18
13196.18EA 91.7 EUR InStock
13196.18
Lanthanum(III) oxalate decahydrate ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Lanthanum(III) oxalate decahydrate
Purity: 99.99% CAS No.: 537-03-1 Molecular Formula: C6La2O12.10H2O Formula Weight: 722.02 (541.87anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Melting Point: dec. UN No.: UN3288 MDL No.: MFCD00150540
Formule: C₆La₂O₁₂·10H₂O
MW: 722,02 g/mol (541,87 anhy)
Point de fusion: Dec.
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150540
Numéro CAS: 537-03-1
EINECS: 208-656-1
ADR: 6.1,III
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité