VWR® Mr. Lab, Chaises, tabourets
Fournisseur: VWR Collection
132-0416EA 450 EUR InStock
132-0416 132-0417 132-0425 132-0426 132-0501 132-0939 132-0963 132-0964 132-0965 132-0966 132-0967
VWR® Mr. Lab, Chaises, tabourets
Chaises
Toutes les chaises et tous les tabourets sont disponibles avec une base à 5 étoiles en aluminium.
  • Dossier de chaise réglable en hauteur et en inclinaison
  • Hauteur d'assise réglable par vérin à gaz
  • Base cinq étoiles en aluminium
L’association parfaite du confort et de l’ergonomie pour des performances optimales. Rembourrages ergonomiques avec support pelvien et support lombaire intégrés. Très confortable, avec un rembourrage grand format et souple, recouvert de similicuir, lavable et résistant aux désinfectants.
Patins: Les patins sont enMore Product Information
Chairs
Collapse All
Désignation Hauteur Roulettes ou patins Repose-pieds Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Siège de laboratoire, en skai bleu, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique noires 470 - 620 mm Castors - 1 132-0416
Siège de laboratoire, en skai bleu, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique noires 470 - 620 mm Castors, "Stop&Go" - 1 132-0939
Siège de laboratoire, en skai bleu, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique noires 600 - 870 mm Glides + 1 132-0417
Siège de laboratoire, en skai bleu, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique noires 640 - 910 mm Castors, "Stop&Go" + 1 132-0501
Siège de laboratoire, en skai noir, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique noires 470 - 620 mm Soft castors for hard floors - 1 132-0965
Siège de laboratoire, en skai noir, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique noires 600 - 870 mm Large glides Height adjustable, chrome plated 1 132-0966
Siège de laboratoire, en skai noir, dossier avec contact permanent et base en aluminium poli, pièces en plastique noires 620 - 890 mm Castors, "Stop&Go" Height adjustable, chrome plated 1 132-0967
Stools
Collapse All
Désignation Hauteur Roulettes ou patins Repose-pieds Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Tabouret de laboratoire, cadre en plastique noir, assise en skai noir ; ajustage de la hauteur par un ressort pneumatique (les pièces en plastique et en acier sont noires) 460 - 630 mm Castors - 1 132-0425
Tabouret de laboratoire, cadre en plastique noir, assise en mousse PU noire ; ajustage de la hauteur par un ressort pneumatique (les pièces en plastique et en acier sont noires) 460 - 630 mm Castors - 1 132-0426
Tabouret de laboratoire, assise extra large (Ø 400 mm) en skai noir, base en PA (pièce en plastique et en acier en noir) 600 - 870 mm Castors, "Stop&Go" Height adjustable, chrome plated 1 132-0963
Tabouret de laboratoire, assise extra large (Ø 350 mm) en mousse PU, piètement PA (parties plastique et acier noires) 600 - 870 mm Castors, "Stop&Go" Height adjustable, chrome plated 1 132-0964
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité