VWR® Mr. Lab, Chaises, tabourets
Fournisseur: VWR Collection
132-0416EA 441 EUR InStock
132-0416 132-0417 132-0425 132-0426 132-0501 132-0939 132-0963 132-0964 132-0965 132-0966 132-0967
VWR® Mr. Lab, Chaises, tabourets
Chaises
Toutes les chaises et tous les tabourets sont disponibles avec une base à 5 étoiles en aluminium.
  • Dossier de chaise réglable en hauteur et en inclinaison
  • Hauteur d'assise réglable par vérin à gaz
  • Base cinq étoiles en aluminium
L’association parfaite du confort et de l’ergonomie pour des performances optimales. Rembourrages ergonomiques avec support pelvien et support lombaire intégrés. Très confortable, avec un rembourrage grand format et souple, recouvert de similicuir, lavable et résistant aux désinfectants.
Patins: Les patins sont en plastique résistant à l'usure et ont une grande surface offrant un haut niveau de stabilité.
Roulettes: Les roulettes jumelées avec freins sensibles à la charge doivent être adaptées au sol. Toutes les chaises sont fournies par défaut avec des roulettes souples pour sols dur. Des roulettes dures pour sols souples sont également disponibles en option.
Technologie Stop&Go: Pour des raisons de sécurité, les chaises dont la hauteur d'assise est supérieure à 650 mm ne doivent pas être mobiles pendant leur utilisation. Le système de roulettes « Stop&Go » répond à ce postulat. Lorsque l’utilisateur se lève, la chaise retrouve sa mobilité et peut être déplacée.
Conform to security level S2, GMP
Certifications: Conforme au niveau de sécurité S2, BPF.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité