Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, paillasses de laboratoire
Fournisseur: EQUIP LABO
9000
132-7745EA 716 EUR InStock
132-7745
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, paillasses de laboratoire
Mobilier Tables
Ossature:
Piétements métalliques 30x30 mm, protégés par une résine en époxy blanc cuite au four, munis de vérins de réglage de mise à niveau
Bandeau arrière et cache-fluides en mélaminé deux faces blanc hydrofuge, tous chants plaqués
Butée de meuble en tube métallique protégé par une résine époxy blanc
  • 30 x 30-mm metal base frame, protected by a white baked epoxy resin, fitted with level adjustment gas lift columns
  • Rear strip and a fluid back panel, with water resistant melamine on both sides, with all borders veneered
  • Metallic tube stop bar protected by a white epoxy resin
Bandeau de façade:
Stratifié bleu Oslo (sur demande: blanc, jaune, genêt ou gris)
Plan de travail avec 5 revêtements possibles:
Stratifié 12/10e post formé sur chant de façade de couleur blanc
Résine Trespa® Athlon® (épaisseur 8 mm) sur support aggloméré (épaisseur 22 mm), dessus blanc, avec bordure PVC
Dalle de grès étiré (épaisseur 8 mm) sur support hydrofuge (épaisseur 22 mm) avec bordure PVC
Glace émaillée trempée sans plomb - couleur « glace» - en épaissseur de 6mm sur support aggloméré hydrofuge (épaisseur 22 mm), bordée de PVC blanc (épaisseur 4 mm), joint souple entre glace et support
Paillasses nues (composition):
1 cache-fluides
2 piétements métalliques
1 plan de travail sec
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 butée de meuble
2 ou 3 rallonges pour les paillasses en profondeur 750 avec des piétements de 600
La paillasse de profondeur 750 est équipée en standard d’un piétement de 600, qui ne peut accueillir de dosseret tablette. Pour rajouter celui-ci à posteriori, prévoir un piétement de 750.
Paillasses sèches avec dosseret-tablette (composition):
1 cache-fluides
2 piétements métalliques
1 plan de travail sec
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 dosseret mélaminé hydrofuge deux faces sur support aggloméré haute densité, pouvant recevoir robinetteries et prises électriques
2 ou 3 supports tablette plaqués
1 tablette mélaminé hydrofuge sur deux faces de couleur blanche, chants bleus Oslo, largeur 160 mm (débord avant 10 mm)
1 butée de meuble métallique
Conforms to the AFNOR 15201 standard.
Certifications: Conformes à la norme AFNOR 15201.
Information de livraison: Livrées en kit prêt à monter, en carton à plat. La visserie de montage ainsi que la visserie de liaison sont systématiquement prévues pour toute paillasse standard.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité