Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries avec dosseret-tablette

Fournisseur: EQUIP LABO
8408
132-8245EA 3780 EUR InStock
132-8245
Gamme mobilier de laboratoire Kitlab®, laveries avec dosseret-tablette
Mobilier Meubles à encastrer
Composition:
1 meuble fixe sous cuve avec une finition identique à celle des meubles mobiles
1 plan de travail laverie
1 dosseret à équiper
2 supports tablette plaqués
1 tablette largeur 160 mm (débord avant de 10 mm)
1 siphon
ou
2 piétements métalliques
1 plan de travail laverie
1 dosseret à équiper
2 supports tablette plaqués
1 tablette largeur 160 mm (débord avant de 10 mm)
1 siphon en PE
1 bandeau de façade stratifié
1 bandeau arrière
1 cache-fluides arrière
1 butée de meubles

Revêtement dalle grès:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve grès centrée 450×210×390 mm (L×P×H)

Revêtement grès étiré:
Pour les laverie de 600, 900 et 1200 mm: 1 cuve grès centrée 360×210×370 mm (L×P×H)
Pour les laveries de 1200 et 1500 mm: 2 cuves grès centrées 360×210×370 mm (L×P×H)

Revêtement PP:
Pour les laverie de 600 mm: 1 cuve PP centrée 380×210×380 mm (L×P×H)
Pour les laverie de 900 mm: 1 cuve PP centrée 540×310×380 mm (L×P×H)
Pour les laveries de 1200 et 1500 mm: 2 cuves PP centrées 380×210×380 mm (L×P×H)

Revêtement inox 304L:
Pour les laveries de 1500: 2 cuves inox centrées 400×160×340 mm (L×P×H)

Information de livraison: Livrées montées sans robinetterie (percement du dosseret à prévoir)

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité