Mobilier de laboratoire, meuble sous paillasse à portes coulissantes, Kitlab®
Fournisseur: EQUIP LABO
4620
132-8303EA 825 EUR InStock
132-8303
Mobilier de laboratoire, meuble sous paillasse à portes coulissantes, Kitlab®
Mobilier Meubles à encastrer
Meubles fixes sur verin de mise à niveau, à monter obligatoirement sous une paillasse.
  • Toutes faces et tous chants protégés
  • Corps en mélaminé blanc hydrofuge, épaisseur: 19 mm
  • Façade: finition en blanc hydrofuge, épaisseur: 19 mm
  • Poignée filante blanche en PVC
Certifications: Conformes à la nome NF EN 14727.
Information de livraison: Livrés en kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité