Rhodium ≥99.95% (base métaux), cartouche
Fournisseur: Thermo Scientific
13381.KG
13381.KGEA 0 EUR InStock
13381.KG
Rhodium ≥99.95% (base métaux), cartouche
Rhodium
Formule: Rh
Point d'ébullition: 3400…3700 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 1960 °C
Densité: 12.41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011201
Numéro CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0
Merck Index: 12,08353
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité