Gas cylinder holder
Fournisseur: R-L ENTERPRISES LTD
3603
134-0000EA 136 EUR InStock
134-0000
Gas cylinder holder
Crochets muraux
This gas cylinder holder is made of heavy duty alloy casting that is secured to the benches up to 70 mm thick with two plated steel tommy screws. Two countersunk holes are provided to accept wood screws for permanent fixing.
  • Suitable for gas cylinders up to 300 mm diameter
  • Complete with fire resistant belt and buckle
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité