L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Storage cupboards with inset sink
Fournisseur: TEKNOMEK
CBS1200X600 CBS1500X600
134-0510EA 0 EUR InStock
134-0510 134-0511
Storage cupboards with inset sink
Robinets et éviers Éviers
Stainless steel sink with double cupboard and drawer is manufactured from high quality, 304 grade stainless steel and is supplied with an inset sink and an in-built storage cupboard for ultimate versatility.
  • Fully welded 304 grade stainless steel
  • Brushed dull polish finish
  • Inset stainless steel basin
  • Stainless steel adjustable feet with non-marking rubber base
  • Stainless steel adjustable shelf
  • Magnetic catches on doors
  • Lever taps included
  • Rear upstand
The 1200 and 1500 mm wide cupboards have a drawer too!
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité