Molybdate(VI) de dilithium 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
13427.22
13427.22EA 78.8 EUR InStock
13427.22
Molybdate(VI) de dilithium 99+%
Molybdate(VI) de dilithium
Purity: 99+% CAS No.: 13568-40-6 Molecular Formula: Li2MoO4 Formula Weight: 173.83 Physical Form: Powder Density: 2.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 705° MDL No.: MFCD00016178
Formule: Li₂MoO₄
Point de fusion: 705 °C
Densité: 2.66
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016178
Numéro CAS: 13568-40-6
EINECS: 236-977-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité