Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sodium nitrate 99.0-100.5%, Conforme aux spécifications analytiques FCC, E251, Fluka™

Fournisseur: Honeywell Chemicals
Attention

13444-1KG
13444-1KGEA 69.1 EUR InStock
13444-1KG
Sodium nitrate 99.0-100.5%, Conforme aux spécifications analytiques FCC, E251, Fluka™
Sodium nitrate


Formule: NaNO₃
Point d'ébullition: Dec. (on heating)
Point de fusion: 308 °C
Densité: 2.26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011119
Numéro CAS: 7631-99-4
EINECS: 231-554-3
ONU: 1498
ADR: 5.1,III
ATTEINDRE: 01-2119488221-41
Merck Index: 13,08720
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99.0 - 100.5 %
Loss on drying (105°C) Max. 1 %
pH (5 %, 20°C) 5-7
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.001 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Potassium (K) Max. 0.01 %
Magnesium (Mg) Max. 0.002 %
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrite (NO₂) Max. 10 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 0.01 %
Total halogen compounds (as Cl) Max. 0.02 %
Residual solvents complying

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité