Ammonium dichromate ≥99.5% ACS
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
13444.36
13444.36EA 93.8 EUR InStock
13444.36
Ammonium dichromate ≥99.5% ACS
Ammonium dichromate
Purity: 99.5% min CAS No.: 7789-09-5 Molecular Formula: (NH4)2Cr2O7 Formula Weight: 252.10 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless Merck Reference: 14,515 UN No.: 1439 MDL No.: MFCD00010879
Catalysts, source of pure nitrogen, in lithography, manufacturing of pigments
Formule: (NH₄)₂Cr₂O₇
Point de fusion: 170 °C (dec.)
Densité: 2.15 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010879
Numéro CAS: 7789-09-5
EINECS: 232-143-1
ONU: 1439
ADR: 5.1,II
ATTEINDRE: 01-2119661563-36-0000
Merck Index: 14,515
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité