Sodium nitrite 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, E250, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Diazotizing salts
13447-50KG
13447-50KGEA 1230 EUR InStock
13447-50KG
Sodium nitrite 99-100.5% desséché, Puriss., Conforme aux spécifications analytiques BP, Ph. Eur., USP, FCC, E250, Fluka™
Sodium nitrite
Formule: NaNO₂
MW: 69 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 280 °C
Densité: 2.17 g/cm3 (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011118
Numéro CAS: 7632-00-0
EINECS: 231-555-9
ONU: 1500
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,08721
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (calculated to the dried substance) 99 - 100.5 %
Loss on drying (vacuum) Max. 0.25 %
Loss on drying (on silicagel, 4h) Max. 0.2 %
Acidity or alkalinity complying
Arsenic (As) Max. 2 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Mercury (Hg) Max. 1 ppm
Lead (Pb) Max. 2 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Chloride (Cl) Max. 50 ppm
Sulfate (SO₄) Max. 100 ppm
Appearance of the solution complying
Residual solvents complying
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité