Ductless mobile fume hood, T400
Fournisseur: LABCAIRE SYSTEMS
LA-T400L
135-0566EA 0 EUR InStock
135-0566
Ductless mobile fume hood, T400
Hottes et coffrets Hottes filtrantes
Ductless T400 mobile fume hood specifically designed for schools, and ideal for practical science work.
  • Mobile and lightweight
  • Features carbon filtration technology to remove fumes at source
Features low airflow alarm, filter saturation alarm, integral lighting, removable rear baffle, water supply and drip cup, moulded deep lipped spillage tray and electrical sockets.
Certifications: Complies with COSHH.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité