Déchets pharmaceutiques
Fournisseur: asecos
31833 31834
135-1772EA 3340 EUR InStock
135-1772 135-1773
Déchets pharmaceutiques
Hottes et coffrets Sorbonnes pharmaceutiques
Pour une manipulation en toute sécurité des produits chimiques et une protection contre les vapeurs dangereuses et atmosphères potentiellement explosives. Lieu de travail impliquant des produits dangereux (déchets pharmaceutiques).
  • Montage facile sur une table
  • Construction robuste en tôle d'acier et plastique stratifié résistant aux produits chimiques et antibactérien
  • Surveillance de l'évacuation d'air avec alarme visuelle et sonore
Équipement standard : surveillance de l'évacuation de l'air, 2 prises, éclairage du lieu de travail, vitresMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité