Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line MT, profondeur de 600 mm
Fournisseur: DUPERTHAL
29-060967-001 29-060967-401 29-060967-501 29-060969-001 29-060969-401 29-060969-501
135-1898EA 1833.52 EUR InStock
135-1898 135-1900 DUEH29-060967-501 DUEH29-060969-001 DUEH29-060969-401 DUEH29-060969-501
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line MT, profondeur de 600 mm
Mobilier Armoires de stockage
Ces armoires de sécurités peuvent résister au feu durant 90 minutes. Ces armoires sous paillasse sont équipées de portes battantes et/ou de tiroirs pour le stockage de substances dangereuses dans les espaces de travail.
  • Les portes et les tiroirs peuvent être facilement déplacés et actionnés d'une seule main
  • Tous les modèles UTS ergo line sont équipés en série d'une serrure à cylindre
  • Deux types de portes sont disponibles: la porte classique et la porte battante de type « pousser pour ouvrir » (il est possible d'ouvrir facilement les portes en exerçant une légère pression sur l'avant)
Les tiroirs ou portes battantes restent ouverts dans n'importe quelle position et les conteneurs peuvent être insérés et retirés des deux mains. Les tiroirs/portes se ferment automatiquement en cas d'incendie. Tous les modèles UTS sont équipés en série d'une charnière à droite, disponibles en option avec charnière à gauche (sur demande).
Port de liaison équipotentielle standard sur la partie supérieure de l'armoire pour raccord à la terre conformément à la norme TRBS 2153, BGR 132 (prévention des risques d'inflammation). Les équipements intérieurs sont connectés par conduction au port de liaison équipotentielle.
Extraction constante du sol par le socle rainuré (hauteur: 35 mm). Cela permet de récupérer les substances ou vapeurs dangereuses au fond de l'appareil et de les évacuer en toute sécurité avec l'air expulsé. Le raccord d'évacuation à l'arrière de l'armoire présente un Ø de 75 mm. Les volets de coupure se ferment automatiquement en cas d'incendie.
Portes battantes et armature en tôle d'acier pulvérisé. Équipements intérieurs en tôle d'acier pulvérisé. Un plateau inférieur, un insert de tôle perforé et base classique de 35 mm.
Certifications: Conformité à TRbF 20 Annexe L. Test de type conforme aux normes DIN EN 14470-1 et DIN EN 14727 (mobilier de laboratoire standard) par des instituts de test reconnus (TÜV Süd, ift Rosenheim) et classification de type 90 conforme à la norme DIN EN 14470-1, marque GS/CE.
Information de livraison: la livraison n'est pas incluse, les prix sont disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité