L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line LT, profondeur de 600 mm
Fournisseur: DUPERTHAL
29-061169-501 29-061167-401 29-061167-501 29-061169-001 29-061169-401 29-061167-001
DUEH29-061169-501EA 2016.29 EUR InStock
DUEH29-061169-501 135-1903 135-1905 DUEH29-061169-001 DUEH29-061169-401 DUEH29-061167-001
Armoires de sécurité sous paillasse, type 90, UTS ergo line LT, profondeur de 600 mm
Mobilier Armoires de stockage
Ces armoires de sécurités peuvent résister au feu durant 90 minutes. Ces armoires sous paillasse sont équipées de portes battantes et/ou de tiroirs pour le stockage de substances dangereuses dans les espaces de travail.
  • Les portes et les tiroirs peuvent être facilement déplacés et actionnés d'une seule main
  • Tous les modèles UTS ergo line sont équipés en série d'une serrure à cylindre
  • Deux types de portes sont disponibles: la porte classique et la porte battante de type « pousser pour ouvrir » (il est possible d'ouvrir facilement les portes
More Product Information
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité