Safety Storage Cabinet, S-CLASSIC-90
Fournisseur: asecos
30348001
135-2678EA 3760 EUR InStock
135-2678
Safety Storage Cabinet, S-CLASSIC-90
Mobilier Armoires de stockage
Fireproof safety cabinets, classified type 90 (fire resistant up to 90 minutes), safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas.
  • Robust construction and longevity - triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • Two in one - 2 compartments (vertical separation) allow the storage of flammable liquids and aggressive chemicals in one cabinet
  • User-friendly and safe: door open arrest system (standard), convenient and safe removal or storage of containers
  • No unauthorised use - doors lockable with profile cylinder (integration in an existing locking system possible)
  • Easy alignment - adjusting aids to compensate for uneven floor
  • Ventilation - integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
Certifications: Testée en four (essai type) conformément à la norme EN 14470-1.
Informations de commande: Les packs d'équipements intérieurs doivent être commandés séparément (non inclus). Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site web ou contactez Avantor.
Information de livraison: Prix de livraison disponibles sur demande.
Commander maintenant
COMMANDE
SERVICES
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : technical.service.be@vwr.com
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité