quipement intrieur pour 30365-001 : 1 x caillebotis, capacit de charge: 75 Kgs, en tle d'acier revtement poxy, RAL 7035 gris clair - 1 x bac de rtention au sol, volume: 10 Litres, en tle d'acier revtement poxy, RAL 7035 gris clair - 1 x ta 1 * 1 Pce
Fournisseur: asecos
quipement intrieur pour 30365-001 : 1 x caillebotis, capacit de charge: 75 Kgs, en tle d'acier revtement poxy, RAL 7035 gris clair - 1 x bac de rtention au sol, volume: 10 Litres, en tle d'acier revtement poxy, RAL 7035 gris clair - 1 x ta 1 * 1 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Équipement intérieur pour 30365-001 : 1 x caillebotis, capacité de charge: 75 Kgs, en tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair - 1 x bac de rétention au sol, volume: 10 Litres, en tôle d'acier revêtement époxy, RAL 7035 gris clair - 1 x éta 1 * 1 Pce 135-2682 1 * 1 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou