Praseodymium standard solution, 1,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Scientific
13812.AE
13812.AEEA 92 EUR InStock
13812.AE
Praseodymium standard solution, 1,000 mg/L Pr in 5% nitric acid (de Pr₆O₁₁) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de praséodyme
Molecular Formula: Pr6O11 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité