Lanthanum standard solution, 1,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
13870.AD 13870.AE 13870.AP
13870.ADEA 57.4 EUR InStock
13870.AD 13870.AE 13870.AP
Lanthanum standard solution, 1,000 mg/L La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP
Étalons Étalons cationiques Standards de lanthanium
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certifications: Traçabilité NIST
Collapse All
Désignation Symbole Élement Concentration Matrice Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Lanthanum standard solution, 1,000 mg/l La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP La Lanthane 1000 mg/L 5% HNO₃ Flacon Plastique 50 mL 13870.AD
Lanthanum standard solution, 1,000 mg/l La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP La Lanthane 1000 mg/L 5% HNO₃ Flacon Verre 100 mL 13870.AE
Lanthanum standard solution, 1,000 mg/l La in 5% nitric acid (de La₂O₃) Specpure® étalon mono-élément pour ICP La Lanthane 1000 mg/L 5% HNO₃ Flacon Verre 500 mL 13870.AP
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité