Sel de reinecke, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fournisseur: Avantor
1388.0025EA 374.94 EUR InStock
1388.0025
Sel de reinecke, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sel de reinecke
Formule: C₄H₁₀CrN₇S₄
Numéro MDL: MFCD00151654
Numéro CAS: 13573-16-5
EINECS: 237-003-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Specifications
Assay min. 93.0 %
Insoluble in Dilute HCl max. 0.05 %
Sensitivity passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité