Escabeau, mobile
Fournisseur: Palbam
2-STLD 1-STLD 3-STLD 4-STLD
139-0030EA 3030 EUR InStock
139-0030 139-0029 139-0031 PALB4-STLD
Escabeau, mobile
Escabeaux et marchepieds
Escabeau mobile, en acier inoxydable, avec roulettes enrobées. Lorsque l'utilisateur monte sur la première marche, les roues se rétractent; les patins qui habillent la roue, munis de protections en nylon approuvées salle propre, reposent alors fermement sur le sol, permettant de monter à l'escabeau en toute sécurité.
  • Tous les escabeaux peuvent être déplacés par une seule personne
  • Conviennent parfaitement aux déplacements fréquents
Hauteur sous charge de la marche supérieure par rapport au sol:
Escabeau 1 marche - 201 mm
Escabeau 2 marches - 520 mm
Escabeau 3 marches - 609 mm
Escabeau 4 marches - 782 mm
Information de livraison: Généralement disponible en stock, pour livraison directe fournisseur.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité