Élingue d'ancrage, Titan™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1008360
139-0223EA 16.7 EUR InStock
139-0223
Élingue d'ancrage, Titan™
Protections anti-chutes Lignes d'ancrage
Élingue d'ancrage à sangle à utiliser avec un dispositif antichute personnel lors du travail dans des espaces confinés. À fixer à des lignes de vie à rappel automatique, à des cordes de sécurité et à des dispositifs antichute.
  • Élingue de harnais en polyamide, 20 mm de large
  • Charge de rupture élevée
  • Point d'ancrage sûr et simple à installer
Longueur: 0,6 mètre
Certifications: EN 795B, EN 566
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité