Longe, avec absorption des chocs, Titan™ Y
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1013431
139-0238EA 128 EUR InStock
139-0238
Longe, avec absorption des chocs, Titan™ Y
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
Longe en Y avec deux crochets pour échafaudage pour une variante d'ancrage à « une extrémité » et un mousqueton zingué à l'autre extrémité. Comporte un absorbeur de chocs intégré qui réduit la force d'impact à moins de 6 kN en cas de chute.
  • Sangle en polyester et absorbeur de chocs en polyamide
  • Mousqueton à vis et deux crochets pour échafaudage (ouverture de 63 mm)
Certifications: EN 362
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité