Plusieurs blocs d'alimentation c.a./c.c. - générateur de courant, ALR3002M/120 W
Fournisseur: ELC
ALR3002M
139-0394EA 307 EUR InStock
139-0394
Plusieurs blocs d'alimentation c.a./c.c. - générateur de courant, ALR3002M/120 W
Alimentations électriques
  • Tensions c.a. et c.c. disponibles simultanément
  • La sortie c.c. est protégée par la régulation du courant
  • Les sorties c.a. sont protégées par les disjoncteurs thermiques à réinitialisation automatique
  • Aucune référence courante
Certifications: Conformité à la directive RoHS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité