Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alimentation réglable, 2× 0 à 30 V, 2× 0 à 3 A, ALR3003D/180 W

Fournisseur: ELC
ALR3003D
139-0396EA 487 EUR InStock
139-0396
Alimentation réglable, 2× 0 à 30 V, 2× 0 à 3 A, ALR3003D/180 W
Alimentations électriques
  • Affichage numérique de la tension et du courant
  • Bouton de sélection de mode automatique : séparé, suivi et série
  • Réglage fin de la tension
  • Refroidissement silencieux du ventilateur à température contrôlée

Certifications: Conformité à la directive RoHS

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité