Alimentation électrique, sortie multiple, c.a. et c.c., AL843A/120 W
Fournisseur: ELC
AL843A
139-0406EA 347 EUR InStock
139-0406
Alimentation électrique, sortie multiple, c.a. et c.c., AL843A/120 W
Alimentations électriques
  • Tensions c.a. et c.c. disponibles simultanément
  • Aucune référence courante
  • La sortie c.c. est protégée par un limiteur de courant repliable ; les sorties c.a. sont protégées par des disjoncteurs thermiques à auto-réinitialisation
Certifications: Conformité à la directive RoHS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité