Alimentation électrique réglable, 3 voies, AL936N/200 W
Fournisseur: ELC
AL936N
139-0411EA 608 EUR InStock
139-0411
Alimentation électrique réglable, 3 voies, AL936N/200 W
Alimentations électriques
  • Affichage numérique direct de la tension et du courant, même en mode série ou parallèle
  • Déconnexion automatique chaque fois que la configuration de canal maître et esclave est modifiée
  • Troisième canal avec position fixe ou variable et affichage de la tension ou du courant
  • Réglage Idc indépendamment de la charge
  • Refroidissement silencieux du ventilateur à température contrôlée
Certifications: Conformité à la directive RoHS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité