Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 5 A, ALF1205/60 W

Fournisseur: ELC
ALF1205
139-0413EA 97.3 EUR InStock
139-0413
Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 5 A, ALF1205/60 W
Alimentations électriques
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Voyant d'alimentation
  • Ondulation de sortie <3 mV rms
  • Tension de sortie réglable de 10 à 15 V
  • Protection contre les courts-circuits

Certifications: Conformité à la directive RoHS.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité