Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 25 A, ALF1225/300 W

Fournisseur: ELC
ALF1225
139-0415EA 290 EUR InStock
139-0415
Alimentation, commutation, régulée, 12 V, 25 A, ALF1225/300 W
Alimentations électriques
  • Interrupteur marche/arrêt
  • Ondulation de sortie <3 mV rms
  • Correcteur de puissance ACTIF intégré (PFC)
  • Tension de sortie réglable de 10 à 15 V ; 25 A de 10 à 12 V et 20 A à 15 V
  • Puissant : pour cumuler n+1 (mode actif en parallèle)
  • Protection contre les courts-circuits
  • Refroidissement du ventilateur à température contrôlée

Certifications: Conformité à la directive RoHS.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité