Double bloc d'alimentation, c.a./c.c. 6 ou 12 V, 5 A, AM061205/120 W
Fournisseur: ELC
AM061205
139-0420EA 190 EUR InStock
139-0420
Double bloc d'alimentation, c.a./c.c. 6 ou 12 V, 5 A, AM061205/120 W
Alimentations électriques
  • Tensions c.a. et c.c. disponibles simultanément
  • Aucune référence courante
  • La sortie c.c. est protégée par un régulateur de courant ; les sorties c.a. sont protégées par des disjoncteurs thermiques à auto-réinitialisation
  • Voyants d'alimentation c.a. et c.c.
Certifications: Conformité à la directive RoHS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité