Prise multiple à prises
Fournisseur: BACHMANN ELEKTRO
331.071
139-1388EA 288 EUR InStock
139-1388
Prise multiple à prises
Prises électriques
Le bloc six prises dispose d'une triple protection avec une valeur de raccordement de 16 A/3600 W ainsi que d'une protection contre la surtension (courant de fuite nominal de 5 kA).
  • Avec interrupteur, indication optique des défaillances et double protection thermique
  • Parafoudre avec gaz inerte
  • Le filtre de fréquence et le filtre de ligne éliminent les petites perturbations, jusqu'à 30 MHz
  • Fréquence de transition 400 Hz, atténuation de 20 dB par décade
L (bloc): 573 mm
Longueur de câble: 1,75 m
Couleur: Argent/Noir
Certifications: More Product Information
Collapse All
Désignation Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Prise multiple, GVS, professionnelle 1,75 m (cable) 1 139-1388
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité