L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Enrouleur de câble, 4 voies
Fournisseur: BACHMANN ELEKTRO
393.002
139-1395EA 47.8 EUR InStock
139-1395
Enrouleur de câble, 4 voies
Prises électriques
Enrouleur de câble avec prise Schuko à quatre voies et interrupteur de coupure thermique unipolaire intégré.
  • S'enroule et se déroule aisément
  • Câble (HO5VV-F G31,50 mm²) avec double mise à la terre, fiche à angle droit
Couleur: blanc.
Alimentation max.: déroulé 3500 W; câble dans la boîte 1200 W
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité