Enrouleur de câble, 4 voies
Fournisseur: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
393.002
139-1395EA 46.1 EUR InStock
139-1395
Enrouleur de câble, 4 voies
Prises électriques
Enrouleur de câble avec prise Schuko à quatre voies et interrupteur de coupure thermique unipolaire intégré.
  • S'enroule et se déroule aisément
  • Câble (HO5VV-F G31,50 mm²) avec double mise à la terre, fiche à angle droit
Couleur: blanc.
Alimentation max.: déroulé 3500 W; câble dans la boîte 1200 W
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité