Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bobines de câble, 4 positions

Fournisseur: BACHMANN GMBH, ELEKTRO
392.181
139-1397EA 150 EUR InStock
139-1397
Bobines de câble, 4 positions
Prises électriques
Bobine de câble avec 4 prises Schuko 250 V~, sans couvercle. Support plaqué zinc stable avec câble noir en PVC (HO5VV-F G3 1,50 mm²).

  • Le design des molettes permet de dissiper la chaleur et l'humidité
  • Interrupteur thermique unipolaire intégré
  • Prise à angle droit, double mise à la terre
  • Conformité VDE

Couleur: noir.

Alimentation max.: Totalement déroulé 3500 W; câble sur bobine 1000 W.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité