Batteries rechargeables pour téléphones sans fil/portables
Fournisseur: VARTA GERAETEBATTERIE
58399201402
139-2271EA 17.3 EUR InStock
139-2271
Batteries rechargeables pour téléphones sans fil/portables
Piles
En hydrure de nickel (NiMH), AA/HR6 1,2 V. Piles compatibles avec un large éventail de téléphones sans fil, notamment Alcatel, Ascom, Audioline, Binatone, Bosch, BT, Deutsche Telekom, Hagenuk, Olympia, Panasonic, Philips, Samsung, Sanyo, Siemens, Swatch.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité