Chariot, pliant
Fournisseur: Gorr Transporttechnik GmbH
KKR-806/01-006
139-9874EA 460 EUR InStock
139-9874
Chariot, pliant
Chariots
Chariot de laboratoire multi-usage pour tous les types de charge, tels que boîtes, sachets ou conteneurs. Facile à manier, même dans des espaces confinés. Plaque de base pliante pour minimiser l'espace de stockage.
  • Châssis du tube en acier solide
  • Roues en caoutchouc solides de 125 mm
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité