Repose-pieds, Trittboy
Fournisseur: WEDO WERNER DORSCH GMBH
1032116
139-9922EA 75.3 EUR InStock
139-9922
Repose-pieds, Trittboy
Supports ergonomiques Repose-pieds
Structure en tube d'acier, avec finition en laiton nickelé.
  • Hauteur réglable sur quatre positions
  • Stable et anti-dérapant
Couleur: plaque d'appui noire
Hauteur minimale: 60 mm - hauteur maximale: 145 mm
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité