Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dichloro[bis(1,2-diphenylphosphino)ethane]nickel(II)

13932.04
13932.04EA 50.8 EUR InStock
13932.04
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride ≥98%
1,2-Bis(diphenylphosphino)ethane nickel(II) chloride
Purity: 98% CAS No.: 14647-23-5 Molecular Formula: NiCl2[(C6H5)2PCH2CH2P(C6H5)2] Formula Weight: 528.02 Physical Form: Orange-red to brown powder Appearance: Orange-red to brown Melting Point: 263-265° MDL No.: MFCD00013313


Formule: C₂₆H₂₄Cl₂NiP₂
MW: 528,016 g/mol
Point de fusion: 263…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013313
Numéro CAS: 14647-23-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité