Lingettes pour salles blanches, présaturées, SatPax® 670
Fournisseur: BERKSHIRE
SPX67000109091 SPX67000312 SPX67000109111
115-0359EA 12.3 EUR InStock
115-0359 141-0113 BERKSPX67000109111
Lingettes pour salles blanches, présaturées, SatPax® 670
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, présaturées
Les lingettes présaturées en mélange cellulose/polyester enchevêtré non tissé, sont idéales pour le nettoyage en général et les déversements de liquides.
  • Faible émission de particules et fibres, exemptes de liants secondaires
  • Douces, très absorbantes et solides, grande résistance à l'état humide
  • Lingettes présaturées avec 70% d'isopropanol, 30% d'eau désionisée dans des pochettes refermables
  • Eliminent l'écoulement de solvants sur les flacons
  • Autoclavables à la vapeur
Conçues pour une utilisation dans la production d'appareils sensibles à la contamination par microparticules, résidus non volatiles et ions.
À utiliser dans des environnements de type salles propres classe 100, ISO 5, M3.5.
Couleur: blanc
Attention: Données exactes au moment de la publication, derniers résultats des tests et méthodes disponibles sur le site du fournisseur.
*Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité