Foam Pistol Bottle, Nito Clean
Fournisseur: WERNER & MERTZ BENELUX SA NV
0705727
141-0285EA 0 EUR InStock
141-0285
Foam Pistol Bottle, Nito Clean
Flacons Flacons pulvérisateurs
Foam gun for applying a stable foam carpet on horizontal and vertical surfaces. The dosage can be adjusted.
For use with cleaning agents. Can be connected to a standard water tap.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité