Ces laveurs-désinfecteurs avec séchage intégré et tiroir ont été conçues pour le traitement d'instruments cliniques et opératoires, ainsi que pour le lavage de la verrerie de laboratoire dans l'industrie, dans les laboratoires de recherche, en biologie et en pharmacie. La nouvelle gamme PG 85 offre de nombreuses innovations: commandes PROFITRONIC+ à programmation libre, contrôle des vaporisateurs PerfectSpeed, contrôle du dosage PerfectFlow par ultrasons et indépendamment de la température et mesure de la conductivité PerfectPureSensor.
- Commandes PROFITRONIC+ à programmation libre avec 64 emplacements de programme, des programmes de nettoyage et de désinfection standard, ainsi que des emplacements vides pour des programmes personnalisés
- Économie optimale : matériaux durables, temps de cycle courts, réduction de la consommation d'eau et d'énergie
- Système hygiénique d'alimentation d'eau avec renouvellement d'eau à chaque phase du programme
- Confort optimal de l'utilisateur et processus de lavage parfaitement définis
- Aucun pré- ou post-nettoyage manuel requis
PerfectTouchControl: faciles à utiliser, les laveurs-désinfecteurs de la gamme PG 85 sont dotés d'un écran tactile. L'écran encastré et résistant aux produits chimiques
permet une désinfection facile et efficace. L'interface homme-machine ne requiert qu'une utilisation réduite des commandes; toutes les étapes du processus apparaissent à l'écran dans la langue de l'utilisateur. Les utilisateurs ont le choix entre 20 langues différentes.
PerfectSpeedSensor: afin d'obtenir des résultats de nettoyage et de désinfection optimaux et fiables, la vitesse de rotation des vaporisateurs doit être comprise dans une plage de valeurs préalablement définie. Grâce au nouveau détecteur de vaporisateurs PerfectSpeed, la vitesse de chaque vaporisateur est parfaitement contrôlée et documentée, que ce soit au niveau de la cuve, des paniers intégrés ou des unités mobiles. Cette fonction de contrôle des vaporisateurs utilise une bande de détection située à l'extérieur de la cuve et permettant de détecter le passage des vaporisateurs et de garantir une vitesse dans les limites définies. Les informations affichées à l'écran vous indiquent si les valeurs sont correctes ou si une intervention de l'utilisateur est nécessaire. En cas d'écart par rapport aux valeurs cibles et en fonction des paramètres du système, un message d'erreur s'affiche ou le programme s'interrompt immédiatement afin de permettre à l'utilisateur de traiter la cause de l'erreur.
PerfectFlowSensor: le nouveau capteur PerfectFlowSensor de Miele utilise la technologie ultrasonique afin de garantir des marges de sécurité supérieures à celles des systèmes conventionnels. Il est intégré en série sur le PG 85 et assure une mesure et un contrôle d'une précision jusqu'ici inégalée du débit volumétrique, indépendamment de la viscosité et de la température ambiante. Tout écart par rapport aux quantités cibles est détecté de manière fiable, ce qui permet de garantir la reproductibilité des processus validés. Si les valeurs se situent en dehors de la plage de tolérance, un message d'erreur s'affiche ou le programme est interrompu.
Caisson et chambre de rinçage en acier inoxydable.
PerfectPureSensor: les résidus contenus dans l'eau de rinçage final peuvent avoir un impact négatif sur les performances de retraitement et parfois entraîner des conséquences catastrophiques. Grâce au nouveau système de mesure de la conductivité PerfectPureSensor, fourni en option sur le PG 8536, les substances indésirables contenues dans l'eau de rinçage, comme les sels dissous des produits chimiques alcalins ou acides, peuvent être détectées de manière fiable et réduites à une valeur seuil définie par l'utilisateur. La mesure de la conductivité tout au long du processus permet d'améliorer la sécurité en garantissant une reproductibilité précise des processus validés.
Certifications: Conformes aux normes VDE, VDE-EMC, DVGW, MDD CE 0366 et IP 20
Informations de commande: Paniers à commander séparément.