Détergent pour le nettoyage manuel de verrerie, poudre, neodisher® PM 5
Fournisseur: Dr. Weigert
440281
141-0941EA 550 EUR InStock
141-0941
Détergent pour le nettoyage manuel de verrerie, poudre, neodisher® PM 5
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
For manual cleaning of laboratory glassware and surgical instruments in hospitals, medical and biological laboratories, and food industry laboratories.
  • Poudre légèrement alcalin pour le nettoyage manuel des instruments chirurgicaux et de la verrerie de laboratoire
  • Composants: < 5% de surfactants non-ioniques, surfactants anioniques, agents de blanchiment; >30% de phosphates
  • Dosage: 0,5 - 2%
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité