Aspirateur pour salles blanches, MV-1CR (CG)
Fournisseur: TIGER-VAC
110739B
141-0955EA 2660 EUR InStock
141-0955
Aspirateur pour salles blanches, MV-1CR (CG)
Aspirateurs
Designed for general clean up in contamination controlled environments. Cleanroom compatible, can be used in the pharmaceutical industry.
Contruction: Stainless steel AISI 304.
  • Four-stage filtration system includes a ULPA filter (U15); double cloth filter, dome filter and disposable filter bag
  • Static-free
  • Special filter lined with stainless steel is available for the recovery of broken wafers and sharp objects
  • Single phase through-flow motor
  • Recovery capacity of 5,7 litres in disposable filter bag
  • Equipped with a golf cart for easy maneuverability
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Aspirateur, MV-1CR (GC), prise EU avec sac en papier de capacité de 5,7 l et chariot de golf pour la maniabilité 1 141-0955
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité