Aspirateur, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
Fournisseur: TIGER-VAC
110116B
141-1067EA 2980 EUR InStock
141-1067
Aspirateur, MRV-8 POLY, Tiger-Vac®
Aspirateurs
Cet appareil est conçu pour l'aspiration du mercure ; il est doté du carbone actif Mersorb® pour l'adsorption des vapeurs de mercure.
Composition : réservoir d'aspiration en polyéthylène.
  • Moteur Thru-Flow
  • Protection EMI/RFI
  • Minuterie (compteur d'heures) fourni
  • Régulateur de vitesse en option
  • Repose sur un chariot à 4 roues. Support à ventouses en option
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en amont du moteur. Protégé par un système EMI/RFI, il est équipé d'un suppresseur de filtre électronique qui réduit lesMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Aspirateur, MRV-8 POLY pour aspiration de mercure, prise EU 1 141-1067
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité