Aspirateur industriel, EMI 1000(CV), Tiger-Vac®
Fournisseur: TIGER-VAC
110132B
141-1068EA 3210 EUR InStock
141-1068
Aspirateur industriel, EMI 1000(CV), Tiger-Vac®
Aspirateurs
Aspirateur industriel EMI-1000 (CV) pour une aspiration à sec EMI-1000 (CV) en toute sécurité : cuve de confinement en acier inoxydable de type 316 2B, chambre de filtration, base à roulettes.
  • Conçu pour l'aspiration, le confinement et la mise au rebut de composés puissants en toute sécurité
  • Moteur avec passage en une seule phase
  • Une version polie électrolytiquement est disponible
  • Commande à double vitesse pour régler l'aspiration
  • Basé sur un chariot à 4 roues pour faciliter la manœuvrabilité
Idéal pour l'industrie pharmaceutique, cet appareilMore Product Information
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Aspirateur industriel pour salles propres, EMI 1000(CV), prise EU 1 141-1068
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité