Aspirateur pour salles propres, CR-4D
Fournisseur: TIGER-VAC
110136B
141-1069EA 2230 EUR InStock
141-1069
Aspirateur pour salles propres, CR-4D
Aspirateurs
Conçu pour le nettoyage général dans des environnements où la contamination est contrôlée, compatible avec les salles propres et idéal pour l'industrie pharmaceutique.
  • Système de filtration à 4 étapes incluant filtre ULPA U15, filtre en tissu double, filtre en dôme et sac filtrant jetable
  • Un filtre HEPA interne HEPA H14 est disponible en option en guise de 5e étape de filtration
  • Moteur monophasé
  • Capacité de 15,2 litres (réservoir) ou 9,5 litres en sac filtrant à usage unique
  • Repose sur un chariot à 4 roues pour une excellente maniabilité
Cet appareil est équipé d'un véritable filtre ULPA (U15) situé en amont du moteur. Protégé par un système EMI/RFI, il est équipé d'un suppresseur de filtre électronique qui réduit les interférences électromagnétiques (EMI) et offre également une protection RFI (interférences des fréquences radio), de sorte qu'il ne perturbe pas les ordinateurs et autres équipements électroniques sensibles. Cet appareil est exempt d'électricité statique et est anti-décharge électrostatique.
Disponible avec un réservoir d'aspiration en polyéthylène haute densité et une tête de moteur chromée
Note: for dry recovery only.
Cleanroom compatible with ISO Class 4 (former Class 10).
ULPA vacuum cleaner is aerosol leak tested.
Certifications: Compatible avec les salles propres ISO de classe 4 (ancienne classe 10).
L'aspirateur ULPA a été soumis à des tests de fuites d'aérosol.
Information de livraison: Fourni avec kit d'outils complet.
Attention: Remarque : pour aspiration à sec uniquement.
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité